Imprimer
2-Chloro-6-(methylamino)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55471-1G OR55471-5G
APOSOR55471-1GEA 437 EUR
APOSOR55471-1G APOSOR55471-5G
2-Chloro-6-(methylamino)benzoic acid 97%
2-Chloro-6-(methylamino)benzoic acid
Formule: C₈H₈ClNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16852535
Numéro CAS: 64460-50-0