Imprimer
6-Amino-3-bromo-2-methoxybenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR55462-1G OR55462-500MG
APOSOR55462-1GEA 691 EUR
APOSOR55462-1G APOSOR55462-500MG
6-Amino-3-bromo-2-methoxybenzonitrile
6-Amino-3-bromo-2-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₇BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23115406
Numéro CAS: 1421312-11-9