Imprimer
4-Bromo-5-iodo-2-nitroaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55450-1G OR55450-250MG
APOSOR55450-1GEA 654 EUR
APOSOR55450-1G APOSOR55450-250MG
4-Bromo-5-iodo-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-5-iodo-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrIN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31543536
Numéro CAS: 2090498-07-8