Imprimer
2-Amino-6-nitrobenzaldehyde, Tech
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55412-1G OR55412-250MG OR55412-5G
APOSOR55412-1GEA 353 EUR
APOSOR55412-1G APOSOR55412-250MG APOSOR55412-5G
2-Amino-6-nitrobenzaldehyde, Tech
2-Amino-6-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₆N₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18389895
Numéro CAS: 130133-53-8