Imprimer
2-Amino-6-nitrobenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Amino-6-nitrophenyl)methanol
OR55410-1G OR55410-5G OR55410-10G
APOSOR55410-1GEA 132 EUR
APOSOR55410-1G APOSOR55410-5G APOSOR55410-10G
2-Amino-6-nitrobenzyl alcohol
2-Amino-6-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₈N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01664411
Numéro CAS: 98451-51-5