Imprimer
Thiomorpholine, N-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR55408-250MG OR55408-1G OR55408-5G
APOSOR55408-250MGEA 26.1 EUR
APOSOR55408-250MG APOSOR55408-1G APOSOR55408-5G
Thiomorpholine, N-BOC protected
Thiomorpholine, N-BOC protected
Formule: C₉H₁₇NO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14635788
Numéro CAS: 220655-09-4
ONU: 3261
ADR: 8,III