Imprimer
(1-Methyl-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55400-250MG OR55400-1G
APOSOR55400-250MGEA 423 EUR
APOSOR55400-250MG APOSOR55400-1G
(1-Methyl-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine 90%
(1-Methyl-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine
Formule: C₄H₈N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17255308
Numéro CAS: 785760-73-8