Imprimer
(3R,4R)-Pyrrolidine-3,4-diol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR55391-250MG OR55391-1G
APOSOR55391-250MGEA 437 EUR
APOSOR55391-250MG APOSOR55391-1G
(3R,4R)-Pyrrolidine-3,4-diol 97%
(3R,4R)-Pyrrolidine-3,4-diol
Formule: C₄H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08686736
Numéro CAS: 186393-31-7