Imprimer
3-Bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55383-1G OR55383-250MG OR55383-5G
APOSOR55383-1GEA 696 EUR
APOSOR55383-1G APOSOR55383-250MG APOSOR55383-5G
3-Bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid 95%
3-Bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClIO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31619567
Numéro CAS: 2091247-87-7