Imprimer
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55348-250MG OR55348-1G OR55348-5G
APOSOR55348-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR55348-250MG APOSOR55348-1G APOSOR55348-5G
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone 95%
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone
Formule: C₈H₆BrIO
Point de fusion: 79…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391612
Numéro CAS: 919124-08-6