Imprimer
5-Butyl-1H-benzotriazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Butyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
OR55319-1G OR55319-5G
APOSOR55319-1GEA 127 EUR
APOSOR55319-1G APOSOR55319-5G
5-Butyl-1H-benzotriazole 98%
5-Butyl-1H-benzotriazole
Formule: C₁₀H₁₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22581692
Numéro CAS: 3663-24-9