Imprimer
3-Methylbenzo[b]furan-2-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55307-250MG OR55307-1G
APOSOR55307-250MGEA 0 EUR
APOSOR55307-250MG APOSOR55307-1G
3-Methylbenzo[b]furan-2-carboxaldehyde
3-Methylbenzo[b]furan-2-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01459584
Numéro CAS: 1199-07-1