Imprimer
N-(2-aminoethyl)prop-2-enamide hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2-Aminoethyl)acrylamide hydrochloride, hydrochloride, N-(2-Aminoethyl)prop-2-enamide
OR55289-250MG OR55289-1G
APOSOR55289-250MGEA 174 EUR
APOSOR55289-250MG APOSOR55289-1G
N-(2-aminoethyl)prop-2-enamide hydrochloride
N-(2-aminoethyl)prop-2-enamide hydrochloride
Formule: C₅H₁₀N₂O·ClH
MW: 150.607 g/mol
Point de fusion: 120…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18380727
Numéro CAS: 54641-27-9