4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Methyl 4-((4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methyl)benzoate, Methyl 4-[(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methyl]benzoate
OR55281-1G
OR55281-250MG
APOSOR55281-1GEA
162
EUR
APOSOR55281-1G
APOSOR55281-250MG
4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₅H₂₁BO₄ MW: 276.136 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD18383373 Numéro CAS: 150033-80-0 |