Imprimer
2-Iodo-1,4-benzoquinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Iodocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR55251-1G OR55251-250MG
APOSOR55251-1GEA 393 EUR
APOSOR55251-1G APOSOR55251-250MG
2-Iodo-1,4-benzoquinone
2-Iodo-1,4-benzoquinone
Formule: C₆H₃IO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01663089
Numéro CAS: 3958-83-6
ONU: 2587
ADR: 6.1,II