Imprimer
(1S,4S)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55209-1G OR55209-5G
APOSOR55209-1GEA 282 EUR
APOSOR55209-1G APOSOR55209-5G
(1S,4S)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
(1S,4S)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Formule: C₆H₁₂N₂·2BrH
MW: 273.997 g/mol
Point de fusion: 220…225 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863510
Numéro CAS: 125224-62-6