Imprimer
4-Chloro-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR55187-10G OR55187-5G
APOSOR55187-10GEA 0 EUR
APOSOR55187-10G APOSOR55187-5G
4-Chloro-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonyl chloride 95%
4-Chloro-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonyl chloride
Formule: C₆H₄Cl₂N₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12545984
Numéro CAS: 55084-66-7