Imprimer
Methyl CBZ-amino(diethoxyphosphoryl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Methyl 2-diethoxyphosphoryl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)acetate
OR55163-1G OR55163-5G OR55163-25G
APOSOR55163-1GEA 34.8 EUR
APOSOR55163-1G APOSOR55163-5G APOSOR55163-25G
Methyl CBZ-amino(diethoxyphosphoryl)acetate
Methyl CBZ-amino(diethoxyphosphoryl)acetate
Formule: C₁₅H₂₂NO₇P
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09878835
Numéro CAS: 114684-69-4