Imprimer
Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55158-1G OR55158-5G
APOSOR55158-1GEA 34.8 EUR
APOSOR55158-1G APOSOR55158-5G
Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate 99%
Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate
Formule: C₉H₇NO₅
Point d'ébullition: 354 °C
Point d'éclair: 173 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14706049
Numéro CAS: 138229-59-1