Imprimer
Pyrrolidine-3-carbonitrile 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55107-1G OR55107-250MG
APOSOR55107-1GEA 361 EUR
APOSOR55107-1G APOSOR55107-250MG
Pyrrolidine-3-carbonitrile 96%
Pyrrolidine-3-carbonitrile
Formule: C₅H₈N₂
Point d'ébullition: 208 °C (760 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658510
Numéro CAS: 10603-53-9
ONU: 3276
ADR: 6.1,III