Imprimer
3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55102-100MG OR55102-250MG
APOSOR55102-100MGEA 60.9 EUR
APOSOR55102-100MG APOSOR55102-250MG
3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₈BrNO₃
Point de fusion: 216…218 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07376078
Numéro CAS: 91182-58-0