Imprimer
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR55091-250MG OR55091-1G
APOSOR55091-250MGEA 105 EUR
APOSOR55091-250MG APOSOR55091-1G
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)aniline 98%
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)aniline
Formule: C₇H₈BrNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17392822
Numéro CAS: 62606-00-2