Imprimer
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: O-Methyl-L-serine
OR55011-10G OR55011-1G OR55011-5G
APOSOR55011-10GEA 178 EUR
APOSOR55011-10G APOSOR55011-1G APOSOR55011-5G
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid 97%
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119.119 g/mol
Point de fusion: 210…215 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00145257
Numéro CAS: 32620-11-4