Imprimer
3,4-Dimethoxy-2-hydroxyphenacyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR54698-1G OR54698-250MG OR54698-5G
APOSOR54698-1GEA 24.8 EUR
APOSOR54698-1G APOSOR54698-250MG APOSOR54698-5G
3,4-Dimethoxy-2-hydroxyphenacyl bromide
3,4-Dimethoxy-2-hydroxyphenacyl bromide
Formule: C₁₀H₁₁BrO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32177107
Numéro CAS: 18064-92-1
ONU: 3262
ADR: 8,III