Imprimer
2,5-Dimethylphenacyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR54697-1G OR54697-5G
APOSOR54697-1GEA 125 EUR
APOSOR54697-1G APOSOR54697-5G
2,5-Dimethylphenacyl bromide
2,5-Dimethylphenacyl bromide
Formule: C₁₀H₁₁BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07364273
Numéro CAS: 75840-13-0
ONU: 3261
ADR: 8,III