Imprimer
2-Hydroxy-5-cyclopropylbenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54660-1G OR54660-250MG
APOSOR54660-1GEA 580 EUR
APOSOR54660-1G APOSOR54660-250MG
2-Hydroxy-5-cyclopropylbenzaldehyde
2-Hydroxy-5-cyclopropylbenzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06802409
Numéro CAS: 893738-27-7