Imprimer
4-Iodo-7-azaindoline, NBOC protected 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54643-1G OR54643-250MG
APOSOR54643-1GEA 696 EUR
APOSOR54643-1G APOSOR54643-250MG
4-Iodo-7-azaindoline, NBOC protected 95%
4-Iodo-7-azaindoline, NBOC protected
Formule: C₁₂H₁₅IN₂O₂
MW: 346.164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31714176
Numéro CAS: 2367002-59-1