Imprimer
2-Chloro-3-nitroaniline 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR54620-100MG OR54620-250MG OR54620-1G
APOSOR54620-100MGEA 108 EUR
APOSOR54620-100MG APOSOR54620-250MG APOSOR54620-1G
2-Chloro-3-nitroaniline 95+%
2-Chloro-3-nitroaniline
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800473
Numéro CAS: 3970-41-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III