Imprimer
4-Bromobenzofuran
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54602-1G OR54602-250MG
APOSOR54602-1GEA 229 EUR
APOSOR54602-1G APOSOR54602-250MG
4-Bromobenzofuran
4-Bromobenzofuran
Formule: C₈H₅BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09056755
Numéro CAS: 128868-60-0