Imprimer
6-Bromobenzofuran
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromo-1-benzofuran
OR54601-1G OR54601-5G
APOSOR54601-1GEA 66.7 EUR
APOSOR54601-1G APOSOR54601-5G
6-Bromobenzofuran
6-Bromobenzofuran
Formule: C₈H₅BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669477
Numéro CAS: 128851-73-0