Imprimer
1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR54600-1G OR54600-250MG
APOSOR54600-1GEA 79.9 EUR
APOSOR54600-1G APOSOR54600-250MG
1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formule: C₂H₃N₃O
Point de fusion: 153,3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17677516
Numéro CAS: 3775-60-8
ONU: 3259
ADR: 8,III