Imprimer
4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-7-azaindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Bromopyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-tri(propan-2-yl)silane
OR54594-1G OR54594-500MG
APOSOR54594-1GEA 206 EUR
APOSOR54594-1G APOSOR54594-500MG
4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-7-azaindole
4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-7-azaindole
Formule: C₁₆H₂₅BrN₂Si
MW: 353.373 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11616420
Numéro CAS: 640735-24-6