Imprimer
8-Bromoisoquinolin-5-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54531-1G OR54531-250MG
APOSOR54531-1GEA 1060 EUR
APOSOR54531-1G APOSOR54531-250MG
8-Bromoisoquinolin-5-amine 95%
8-Bromoisoquinolin-5-amine
Formule: C₉H₇BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16621161
Numéro CAS: 90721-34-9