Imprimer
3-Benzoylphenylacetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54519-1G OR54519-250MG
APOSOR54519-1GEA 314 EUR
APOSOR54519-1G APOSOR54519-250MG
3-Benzoylphenylacetic acid
3-Benzoylphenylacetic acid
Formule: C₁₅H₁₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00046549
Numéro CAS: 22071-22-3