Imprimer
5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54460-1G OR54460-250MG
APOSOR54460-1GEA 192 EUR
APOSOR54460-1G APOSOR54460-250MG
5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 362.8 °C
Point de fusion: 157…161 °C
Point d'éclair: 173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09910349
Numéro CAS: 99420-75-4