Imprimer
Fmoc-(S)-4-aminopentanoic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (4S)-4-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}pentanoic acid
OR54424-1G OR54424-250MG
APOSOR54424-1GEA 720 EUR
APOSOR54424-1G APOSOR54424-250MG
Fmoc-(S)-4-aminopentanoic acid 99%
Fmoc-(S)-4-aminopentanoic acid
Formule: C₂₀H₂₁NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05663762
Numéro CAS: 1014018-41-7