Imprimer
Pent-4-enoic anhydride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54404-25ML OR54404-5ML
APOSOR54404-25MLEA 546 EUR
APOSOR54404-25ML APOSOR54404-5ML
Pent-4-enoic anhydride 98%
Pent-4-enoic anhydride
Formule: C₁₀H₁₄O₃
Point d'ébullition: 78…81 °C (0,375 mm Hg)
Densité: 0,997 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320671
Numéro CAS: 63521-92-6