Imprimer
4-Bromo-2-methylbenzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-(bromomethyl)toluene, 4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-methylbenzene
OR54376-1G OR54376-250MG OR54376-5G
APOSOR54376-1GEA 202 EUR
APOSOR54376-1G APOSOR54376-250MG APOSOR54376-5G
4-Bromo-2-methylbenzyl bromide
4-Bromo-2-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₈Br₂
MW: 263.957 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025011
Numéro CAS: 156001-49-9