Imprimer
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR54365-250MG OR54365-1G
APOSOR54365-250MGEA 154 EUR
APOSOR54365-250MG APOSOR54365-1G
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 96%
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
Formule: C₆H₅Cl₂N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20921510
Numéro CAS: 124425-84-9