Imprimer
3'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Acetyl-6-bromophenol
OR54360-1G OR54360-5G OR54360-25G
APOSOR54360-1GEA 39.3 EUR
APOSOR54360-1G APOSOR54360-5G APOSOR54360-25G
3'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 98%
3'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₇BrO₂
Point d'ébullition: 140…145 °C (6 mm Hg)
Point de fusion: 40…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08236725
Numéro CAS: 1836-05-1