Imprimer
2,5-Dimethylmorpholine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR53184-1G OR53184-250MG
APOSOR53184-1GEA 0 EUR
APOSOR53184-1G APOSOR53184-250MG
2,5-Dimethylmorpholine 96%
2,5-Dimethylmorpholine
Formule: C₆H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09971504
Numéro CAS: 106-56-9