Imprimer
Ethyl 2-hydrazinyl-1,3-thiazole-4-carboxylate hydrobromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR53130-1G OR53130-250MG
APOSOR53130-1GEA 0 EUR
APOSOR53130-1G APOSOR53130-250MG
Ethyl 2-hydrazinyl-1,3-thiazole-4-carboxylate hydrobromide
Ethyl 2-hydrazinyl-1,3-thiazole-4-carboxylate hydrobromide
Formule: C₆H₉N₃O₂S·BrH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30297372
Numéro CAS: 67618-34-2