Imprimer
2-(4-Formylphenyl)acetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR53129-1G OR53129-250MG
APOSOR53129-1GEA 574 EUR
APOSOR53129-1G APOSOR53129-250MG
2-(4-Formylphenyl)acetonitrile 95%
2-(4-Formylphenyl)acetonitrile
Formule: C₉H₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756802
Numéro CAS: 55211-74-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III