Imprimer
6-Amino-2-ethyl-1,3-benzothiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR53120-1G OR53120-250MG
APOSOR53120-1GEA 677 EUR
APOSOR53120-1G APOSOR53120-250MG
6-Amino-2-ethyl-1,3-benzothiazole
6-Amino-2-ethyl-1,3-benzothiazole
Formule: C₉H₁₀N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10686567
Numéro CAS: 17142-81-3