Imprimer
4-Bromo-6-methylpyridazin-3(2H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR53091-1G OR53091-250MG
APOSOR53091-1GEA 29 EUR
APOSOR53091-1G APOSOR53091-250MG
4-Bromo-6-methylpyridazin-3(2H)-one
4-Bromo-6-methylpyridazin-3(2H)-one
Formule: C₅H₅BrN₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09701342
Numéro CAS: 954240-46-1