Imprimer
5-Chloro-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-thiadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR53087-1G OR53087-5G
APOSOR53087-1GEA 386 EUR
APOSOR53087-1G APOSOR53087-5G
5-Chloro-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-thiadiazole
5-Chloro-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-thiadiazole
Formule: C₉H₇ClN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14707352
Numéro CAS: 1221342-38-6