Imprimer
5-Ethynylimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (Imidazo[1,2-a]pyridin-5-yl)acetylene
OR53053-1G OR53053-250MG
APOSOR53053-1GEA 727 EUR
APOSOR53053-1G APOSOR53053-250MG
5-Ethynylimidazo[1,2-a]pyridine
5-Ethynylimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₉H₆N₂
MW: 142.157 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22199325
Numéro CAS: 1374115-61-3