Imprimer
2-Ethynyl-5-methylpyrazine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Ethynyl-5-methyl-1,4-diazine, (5-Methylpyrazin-2-yl)acetylene
OR53019-100MG OR53019-1G OR53019-250MG
APOSOR53019-100MGEA 87.3 EUR
APOSOR53019-100MG APOSOR53019-1G APOSOR53019-250MG
2-Ethynyl-5-methylpyrazine 95+%
2-Ethynyl-5-methylpyrazine
Formule: C₇H₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22199322
Numéro CAS: 1207627-45-9