Imprimer
2-Chloro-6-ethynylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (6-Chloropyridin-2-yl)acetylene
OR53011-1G OR53011-250MG
APOSOR53011-1GEA 348 EUR
APOSOR53011-1G APOSOR53011-250MG
2-Chloro-6-ethynylpyridine
2-Chloro-6-ethynylpyridine
Formule: C₇H₄ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189719
Numéro CAS: 914950-09-7