Imprimer
3-Oxa-2-thia-1-azaspiro[4.4]nonane 2,2-dioxide, N-BOC protected 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52997-1G OR52997-250MG OR52997-5G
APOSOR52997-1GEA 145 EUR
APOSOR52997-1G APOSOR52997-250MG APOSOR52997-5G
3-Oxa-2-thia-1-azaspiro[4.4]nonane 2,2-dioxide, N-BOC protected 95%
3-Oxa-2-thia-1-azaspiro[4.4]nonane 2,2-dioxide, N-BOC protected
Formule: C₁₁H₁₉NO₅S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31743878
Numéro CAS: 2306264-26-4